Print…
6-Bromoanthranilic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H32106.03 H32106.06
H32106.03EA 63.6 EUR
H32106.03 H32106.06
6-Bromoanthranilic acid ≥98%
6-Bromoanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 20776-48-1 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.03 MDL No.: MFCD03618455
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03618455
Número CAS: 20776-48-1