1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl acrylate
Estabilização:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
L12128.06
L12128.14
L12128.06EA
59.6
EUR
L12128.06
L12128.14
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate ≥98% estabilizada
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Stabilized with 50 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 2160-89-6
Molecular Formula: C6H4F6O2
Formula Weight: 222.09
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.3190
Odour: Recognizable
Boiling Point: 81-82°
Beilstein Reference: 2094742
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00040104
Fórmula:
C₆H₄F₆O₂ Ponto de ebulição: 81…82 °C Densidade: 1,370 Ponto de Inflamação: 17 °C (62 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040104 Número CAS: 2160-89-6 EINECS: 218-479-1 UN: 3272 ADR: 3,II |