Print…
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20588.03 B20588.06
B20588.03EA 26 EUR
B20588.03 B20588.06
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 50889-29-7 Molecular Formula: HO2C(CH2)5P(C6H5)3Br Formula Weight: 457.36 Melting Point: 200-202° MDL No.: MFCD00055556
Fórmula: C₂₄H₂₆BrO₂P
Peso Molecular: 457.36 g/mol
Ponto de Fusão: 200…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055556
Número CAS: 50889-29-7