Print…
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
349720-100G 349720-25G
SIAL349720-100GEA 382 EUR
SIAL349720-100G SIAL349720-25G
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₂H₂₂BrO₂P
Número MDL : MFCD00274196
Número CAS: 17857-14-6