(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19302.14
A19302.22
A19302.36
A19302.14EA
71.3
EUR
A19302.14
A19302.22
A19302.36
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 17857-14-6
Molecular Formula: HO2C(CH2)3P(C6H5)3Br
Formula Weight: 429.30
Melting Point: 244-250°
Beilstein Reference: 4173599
Fórmula:
C₂₂H₂₂BrO₂P Ponto de Fusão: 244…250 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00274196 Número CAS: 17857-14-6 |