Print…
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
338930250 338931000
ACRO338930250EA 50.5 EUR
ACRO338930250 ACRO338931000
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₂H₂₂BrO₂P
Ponto de Fusão: 247…249 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00274196
Número CAS: 17857-14-6
Encomendar
Appearance White Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 243 to 250 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %