Print…
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
366590050 366590250
ACRO366590050EA 38.6 EUR
ACRO366590050 ACRO366590250
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₁H₂₀BrO₂P
Peso Molecular: 415.2601 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00031698
Número CAS: 51114-94-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %