Print…
Kaempferol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
K0133-100MG K0133-10MG K0133-500MG K0133-50MG
SIALK0133-100MGEA 1020 EUR
SIALK0133-100MG SIALK0133-10MG SIALK0133-500MG SIALK0133-50MG
Kaempferol, Sigma-Aldrich®
Kaempferol
Fórmula: C₁₅H₁₀O₆
Peso Molecular: 286.24 g/mol
Número MDL : MFCD00016938
Número CAS: 520-18-3
EINECS: 208-287-6