Print…
Kaempferol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
60010-100MG 60010-25MG
SIAL60010-100MGEA 758 EUR
SIAL60010-100MG SIAL60010-25MG
Kaempferol, Sigma-Aldrich®
Kaempferol
Fórmula: C₁₅H₁₀O₆
Peso Molecular: 286.24 g/mol
Número MDL : MFCD00016938
Número CAS: 520-18-3
EINECS: 208-287-6