Print…
Kaempferol
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
11852-25 11852-50 11852-100
CAYM11852-25EA 82.1 EUR
CAYM11852-25 CAYM11852-50 CAYM11852-100
Kaempferol
Kaempferol
Fórmula: C₁₅H₁₀O₆
Peso Molecular: 286.24 g/mol
Número MDL : MFCD00016938
Número CAS: 520-18-3
EINECS: 208-287-6