Print…
2-Amino-4'-chlorobenzophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2-Aminophenyl)(4-chlorophenyl)methanone
A1244-25G A1244-5G
TCIAA1244-25GEA 162 EUR
TCIAA1244-25G TCIAA1244-5G
2-Amino-4'-chlorobenzophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-4'-chlorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₁₀ClNO
Número MDL : MFCD00025193
Número CAS: 2894-51-1
EINECS: 220-770-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd405e20af9cef2e44ddf439e268895eb6888861&vid=dd405e20af9cef2e44ddf439e268895eb6888861&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Chloroform almost transparency