Print…
Trimetilamina 25% (w/w) em propilenoglicol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W550132-1KG W550132-SAMPLE
SIALW550132-1KGEA 767 EUR
SIALW550132-1KG SIALW550132-SAMPLE
Trimetilamina 25% (w/w) em propilenoglicol, Sigma-Aldrich®
Trimetilamina
Fórmula: C₃H₉N
Peso Molecular: 59.11 g/mol
Ponto de ebulição: 2.87
Ponto de Fusão: -117.1
Ponto de Inflamação: -20
Número MDL : MFCD00008327
Número CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
Merck Index: 12,09841