Print…
Trimetilamina 1 M em THF
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H32899.AE H32899.AP
H32899.AEEA 109 EUR
H32899.AE H32899.AP
Trimetilamina 1 M em THF
Trimetilamina
CAS No.: 75-50-3 Molecular Formula: C3H9N Formula Weight: 59.11 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008327
Fórmula: C₃H₉N
Peso Molecular: 59.11 g/mol
Ponto de ebulição: 2.87
Ponto de Fusão: -117.1
Densidade: 0.850
Ponto de Inflamação: -20
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008327
Número CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09841