Print…
Trimetilamina 1 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
388371000 388378000
388371000.EA 85 EUR
388371000. 388378000.
Trimetilamina 1 M em THF, AcroSeal®
Trimetilamina
Fórmula: C₃H₉N
Peso Molecular: 59.11 g/mol
Ponto de ebulição: 2.87
Ponto de Fusão: -117.1
Densidade: 0.85 g/cm³
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008327
Número CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09841
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1 M Exact strength on the CoA