Print…
Trimetilamina ∼13% (w/w) ∼2 mol/L em THF
Fornecedor: TCI
Perigo
T2704-500ML T2704-100ML
TCIAT2704-500MLEA 38 EUR
TCIAT2704-500ML TCIAT2704-100ML
Trimetilamina ∼13% (w/w) ∼2 mol/L em THF
Trimetilamina
Fórmula: C₃H₉N
Peso Molecular: 59.11 g/mol
Ponto de ebulição: 2.87
Ponto de Fusão: -117.1
Ponto de Inflamação: -20
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008327
Número CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eeb33d51a5554a0ed3f0579966341ffd2527dbfb&vid=29da9382e838e5d96ab50892be5754d2fcb381ee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 13.0 to 15.5 w/w%