Europium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) em solução aquosa, grau de reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
40572.NA
40572.NC
40572.NAEA
143
EUR
40572.NA
40572.NC
Europium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) em solução aquosa, grau de reagente
Europium(III) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 13537-22-9
Molecular Formula: Eu(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 558.40 (450.32anhy)
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 3211
MDL No.: MFCD00150233
Fórmula:
Cl₃EuO₁₂·6H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150233 Número CAS: 13537-22-9 EINECS: 236-907-5 UN: 3211 ADR: 5.1,II |