Acetato de potássio 8 M em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
J63372.AE
J63372.AK
J63372.AEEA
58.5
EUR
J63372.AE
J63372.AK
Acetato de potássio 8 M em solução aquosa
Acetato de potássio
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: C2H3KO2
Formula Weight: 98.15
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00012458
Fórmula:
CH₃COOK Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012458 Número CAS: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 |