(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12669.09
A12669.18
A12669.09EA
57
EUR
A12669.09
A12669.18
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 7484-37-9
Molecular Formula: C27H26BrP
Formula Weight: 461.39
Odour: Odourless
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 4173336
MDL No.: MFCD00051886
Fórmula:
C₂₇H₂₆BrP Ponto de Fusão: 208…212 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051886 Número CAS: 7484-37-9 EINECS: 231-289-3 |