2-Hydroxy-4-octyloxybenzophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
(2-Hydroxy-4-(octyloxy)phenyl)(phenyl)methanone
H0288-25G
H0288-500G
TCIAH0288-25GEA
16
EUR
TCIAH0288-25G
TCIAH0288-500G
2-Hydroxy-4-octyloxybenzophenone ≥98.0% (por GC)
2-Hydroxy-4-octyloxybenzophenone
Fórmula:
C₂₁H₂₆O₃ |
Número MDL :
MFCD00027327 Número CAS: 1843-05-6 EINECS: 217-421-2 Merck Index: 14,06742 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |