Print…
Geranyl acetate ≥70% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
G0028-25ML G0028-500ML G0028-100ML
TCIAG0028-25MLEA 20 EUR
TCIAG0028-25ML TCIAG0028-500ML TCIAG0028-100ML
Geranyl acetate ≥70% (por GC)
Geranyl acetate
Fórmula: C₁₂H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Inflamação: 118°C
Número MDL : MFCD00015037
Número CAS: 105-87-3
EINECS: 203-341-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=467f1607f7a97e2912b68265384ae08539b51c95&vid=467f1607f7a97e2912b68265384ae08539b51c95&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %