Print…
Geranyl acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
173495-100G 173495-25G
SIAL173495-100GEA 173 EUR
SIAL173495-100G SIAL173495-25G
Geranyl acetate, Sigma-Aldrich®
Geranyl acetate
Fórmula: C₁₂H₂₀O₂
Número MDL : MFCD00015037
Número CAS: 105-87-3
EINECS: 203-341-5