Print…
Hexyl chloroformate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Hexyl carbonochloridate
C0723-25ML C0723-5ML
TCIAC0723-25MLEA 203 EUR
TCIAC0723-25ML TCIAC0723-5ML
Hexyl chloroformate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Hexyl chloroformate
Fórmula: C₇H₁₃ClO₂
Peso Molecular: 164.6299 g/mol
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Inflamação: 61°C
Número MDL : MFCD00000651
Número CAS: 6092-54-2
EINECS: 228-036-4
UN: 3277
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1654c4a92df034055256cf0b69edb4d16232a3&vid=af1654c4a92df034055256cf0b69edb4d16232a3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %