Print…
Potassium bis(trimethylsilyl)amide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
324671-25G 324671-100G 324671-5G
SIAL324671-25GEA 138 EUR
SIAL324671-25G SIAL324671-100G SIAL324671-5G
Potassium bis(trimethylsilyl)amide, Sigma-Aldrich®
Fórmula: C₆H₁₈KNSi₂
Número MDL : MFCD00010330
Número CAS: 40949-94-8
EINECS: 424-100-2
UN: 3263
ADR: 8,III