Print…
5-Fluoronicotinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0738-1G F0738-5G
TCIAF0738-1GEA 16 EUR
TCIAF0738-1G TCIAF0738-5G
5-Fluoronicotinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Fluoronicotinic acid
Fórmula: C₆H₄FNO₂
Número MDL : MFCD01318537
Número CAS: 402-66-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef791a56ab2740e766853e435af5c542d6c87b51&vid=ef791a56ab2740e766853e435af5c542d6c87b51&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C