Print…
3-Hydroxyisonicotinic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
H1377-1G H1377-5G
TCIAH1377-1GEA 73 EUR
TCIAH1377-1G TCIAH1377-5G
3-Hydroxyisonicotinic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Hydroxyisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de Fusão: 315°C
Número MDL : MFCD00234165
Número CAS: 10128-71-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61b4a25138dab956f2f3812e3abc74cb6e1dafd2&vid=61b4a25138dab956f2f3812e3abc74cb6e1dafd2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %