Print…
Trimethylamine-N-oxide dihydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
421890250 421891000 421895000
ACRO421890250EA 49 EUR
ACRO421890250 ACRO421891000 ACRO421895000
Trimethylamine-N-oxide dihydrate 98%
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Fórmula: C₃H₉NO·2H₂O
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149077
Número CAS: 62637-93-8
EINECS: 214-675-6
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %