Print…
Trimethylamine-N-oxide, anidro ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1362-1G T1362-5G
TCIAT1362-1GEA 57 EUR
TCIAT1362-1G TCIAT1362-5G
Trimethylamine-N-oxide, anidro ≥95.0% (por análise titulométrica)
Trimethylamine-N-oxide
Fórmula: C₃H₉NO
Número MDL : MFCD00002048
Número CAS: 1184-78-7
EINECS: 214-675-6
Merck Index: 14,09711
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a81ac26327988ec2cb4d8145d1bf86efcc67b49c&vid=9c7d5bc5a8e67667c6c6141f1a38c90cb0bd81a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %