Print…
3-Ethynyltoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Ethynyl-3-methylbenzene, m-Tolylacetylene
E0665-1G E0665-25G E0665-5G
TCIAE0665-1GEA 22 EUR
TCIAE0665-1G TCIAE0665-25G TCIAE0665-5G
3-Ethynyltoluene ≥98.0% (por GC)
3-Ethynyltoluene
Fórmula: C₉H₈
Ponto de ebulição: 60°C
Ponto de Inflamação: 25°C
Número MDL : MFCD01318174
Número CAS: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85f4ef73a3da6bd8b7078711838ca3792b3e5d32&vid=85f4ef73a3da6bd8b7078711838ca3792b3e5d32&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %