Print…
3-Ethynyltoluene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Ethynyl-3-methylbenzene, m-Tolylacetylene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
521140-1G 521140-5G
SIAL521140-1GEA 45.6 EUR
SIAL521140-1G SIAL521140-5G
3-Ethynyltoluene, Sigma-Aldrich®
3-Ethynyltoluene
Fórmula: C₉H₈
Número MDL : MFCD01318174
Número CAS: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III