3-Ethynyltoluene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Ethynyl-3-methylbenzene, m-Tolylacetylene
L17184.03
L17184.06
L17184.03EA
43.3
EUR
L17184.03
L17184.06
3-Ethynyltoluene ≥97%
3-Ethynyltoluene
Purity: 97%
CAS No.: 766-82-5
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Pungent
Boiling Point: 170-175°
Beilstein Reference: 2038007
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD01318174
Fórmula:
C₉H₈ Ponto de ebulição: 170…175 °C Densidade: 0,900 Ponto de Inflamação: 50 °C (122 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318174 Número CAS: 766-82-5 UN: 3295 ADR: 3,III |