4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H33627.03
H33627.06
H33627.03EA
148
EUR
H33627.03
H33627.06
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 16184-89-7
Molecular Formula: C8H4BrF3O
Formula Weight: 253.02
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 95°/4mm
MDL No.: MFCD00191862
Fórmula:
C₈H₄BrF₃O Ponto de ebulição: 95 °C (4 mmHg) Ponto de Fusão: 26…30 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191862 Número CAS: 16184-89-7 |