Print…
Methyl pentafluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl Pentafluorobenzoate
P1418-25G P1418-5G
TCIAP1418-25GEA 100 EUR
TCIAP1418-25G TCIAP1418-5G
Methyl pentafluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl pentafluorobenzoate
Fórmula: C₈H₃F₅O₂
Ponto de Inflamação: 78°C
Número MDL : MFCD00012172
Número CAS: 36629-42-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f253072b4b80bc30af38bbeee265d614d29a12df&vid=f253072b4b80bc30af38bbeee265d614d29a12df&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %