Print…
Ethyl pentafluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
P1419-25G P1419-5G
TCIAP1419-25GEA 55 EUR
TCIAP1419-25G TCIAP1419-5G
Ethyl pentafluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Ethyl pentafluorobenzoate
Fórmula: C₉H₅F₅O₂
Ponto de Inflamação: 81°C
Número MDL : MFCD00039211
Número CAS: 4522-93-4
EINECS: 224-854-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9e0d3e73f50fd5edf0145c1d34f29252d9e267a&vid=a9e0d3e73f50fd5edf0145c1d34f29252d9e267a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %