Print…
DemNA (decanoyl-m-nitroaniline)
Fornecedor: Cayman Chemical
90349-10 90349-5 90349-50 90349-25
CAYM90349-10EA 178 EUR
CAYM90349-10 CAYM90349-5 CAYM90349-50 CAYM90349-25
DemNA (decanoyl-m-nitroaniline)
DemNA (decanoyl-m-nitroaniline)
Fórmula: C₁₆H₂₄N₂O₃
Número CAS: 72298-61-4