Print…
Ethyl chlorofluoroacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1467-25G C1467-5G
TCIAC1467-25GEA 109 EUR
TCIAC1467-25G TCIAC1467-5G
Ethyl chlorofluoroacetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl chlorofluoroacetate
Fórmula: C₄H₆ClFO₂
Ponto de ebulição: 130°C
Ponto de Inflamação: 23°C
Número MDL : MFCD00039333
Número CAS: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bc65dc508c10845035a7f3bd98c4d85550c050d&vid=2bc65dc508c10845035a7f3bd98c4d85550c050d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %