Print…
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 40% em THF, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
80631-500ML-F 80631-5L-F
SIAL80631-500ML-FEA 264 EUR
SIAL80631-500ML-F SIAL80631-5L-F
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 40% em THF, Sigma-Aldrich®
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Fórmula: C₆H₁₈NNaSi₂
Peso Molecular: 183.38 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009835
Número CAS: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 2924
ADR: 3 II