Print…
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 38% ∼1.9 mol/L em THF (contains 2-Methyl-2-butene estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
Estabilização: Estabilizado com 2-metil-2-buteno (iso-amileno)
H0894-100ML H0894-500ML
TCIAH0894-100MLEA 142 EUR
TCIAH0894-100ML TCIAH0894-500ML
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 38% ∼1.9 mol/L em THF (contains 2-Methyl-2-butene estabilizada
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Fórmula: C₆H₁₈NNaSi₂
Peso Molecular: 183.38 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009835
Número CAS: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86b683d2b7437e4103b6dd48b2f51cace8788f67&vid=c31bcc3d77693778ea66705f1b57ef8129c665a9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 38.0 to 42.5 w/w%