Print…
Potassium bis(trimethylsilyl)amide 0.5 mol/l em tolueno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
277304-100ML 277304-800ML
SIAL277304-100MLEA 179 EUR
SIAL277304-100ML SIAL277304-800ML
Potassium bis(trimethylsilyl)amide 0.5 mol/l em tolueno, Sigma-Aldrich®
Potassium bis(trimethylsilyl)amide
Fórmula: C₆H₁₈KNSi₂
Número MDL : MFCD00010330
Número CAS: 40949-94-8
EINECS: 424-100-2