Print…
Potassium bis(trimethylsilyl)amide 15% (w/w) 0.7 M em tolueno, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
418231000 418238000
418231000.EA 109 EUR
418231000. 418238000.
Potassium bis(trimethylsilyl)amide 15% (w/w) 0.7 M em tolueno, AcroSeal®
Potassium bis(trimethylsilyl)amide
Fórmula: C₆H₁₈KNSi₂
Ponto de Inflamação: 7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010330
Número CAS: 40949-94-8
EINECS: 424-100-2
UN: 2920
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Solution
Titration with HClO4 0.6 to 0.9 M
Melting point 83 to 86 °C
GC ≥95 %