D-(+)-Turanose ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21224.03
B21224.06
B21224.03EA
69.5
EUR
B21224.03
B21224.06
D-(+)-Turanose ≥98%
D-(+)-Turanose
Purity: 98%
CAS No.: 547-25-1
Molecular Formula: C12H22O11
Formula Weight: 342.30
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 93771
Merck Reference: 14,9821
MDL No.: MFCD00006606
Fórmula:
C₁₂H₂₂O₁₁ Ponto de Fusão: ∼ 170 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006606 Número CAS: 547-25-1 EINECS: 208-918-5 Merck Index: 14,9821 |