Print…
D-(+)-Cellobiose, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C7252-100G C7252-1KG C7252-25G C7252-500G
SIALC7252-100GEA 820 EUR
SIALC7252-100G SIALC7252-1KG SIALC7252-25G SIALC7252-500G
D-(+)-Cellobiose, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Cellobiose
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00136034
Número CAS: 528-50-7
EINECS: 208-436-5