D-(+)-Cellobiose ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
A14553.06
A14553.14
A14553.22
A14553.06EA
31.1
EUR
A14553.06
A14553.14
A14553.22
D-(+)-Cellobiose ≥98%
D-(+)-Cellobiose
Purity: 98+%
CAS No.: 528-50-7
Molecular Formula: C12H22O11
Formula Weight: 342.30
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 234° dec.
Beilstein Reference: 93795
Merck Reference: 14,1961
Optical Rotation: +34° (c=10 in water, 15h)
MDL No.: MFCD00136034
Fórmula:
C₁₂H₂₂O₁₁ Ponto de Fusão: 234 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00136034 Número CAS: 528-50-7 EINECS: 208-436-5 Merck Index: 14,1961 |