Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
41718.AD
41718.AK
41718.K2
41718.ADEA
80.4
EUR
41718.AD
41718.AK
41718.K2
Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (w/w) em solução aquosa
Tetrabutylphosphonium hydroxide
CAS No.: 14518-69-5
Molecular Formula: C16H37OP
Formula Weight: 276.45
Physical Form: Liquid
Density: 0.989
Refractive Index: 1.4120
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00068456
Fórmula:
C₁₆H₃₇OP Densidade: 0,989 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00068456 Número CAS: 14518-69-5 EINECS: 238-528-0 UN: 3267 ADR: 8,II |