Indium(III) isopropoxide ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
acondicionado sob árgon
42098.04
42098.09
42098.02
42098.04EA
209
EUR
42098.04
42098.09
42098.02
Indium(III) isopropoxide ≥99.9% (baseado em metais)
Indium(III) isopropoxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 38218-24-5
Molecular Formula: C9H21InO3
Formula Weight: 292.08
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 145° dec.
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00210318
Precursor used in the preparation of indium oxide containing films
Fórmula:
C₉H₂₁InO₃ Ponto de Fusão: 145 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00210318 Número CAS: 38218-24-5 UN: 3181 ADR: 4.1,III |