Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5548-1G PC5548-5G PC5548-10G
APOSPC5548-1GEA 0 EUR
APOSPC5548-1G APOSPC5548-5G APOSPC5548-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅F₄NO
Número MDL : MFCD09832383
Número CAS: 1017779-69-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III