Print…
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
H32532.03 H32532.06
H32532.03EA 76.1 EUR
H32532.03 H32532.06
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 852062-17-0 Molecular Formula: C6H4F4N2 Formula Weight: 180.10 Melting Point: 64-68° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD10699117
Fórmula: C₆H₄F₄N₂
Peso Molecular: 180.10 g/mol
Ponto de Fusão: 64…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699117
Número CAS: 852062-17-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III