Print…
2-Fluoro-m-toluic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12280.03 A12280.06
A12280.03EA 25 EUR
A12280.03 A12280.06
2-Fluoro-m-toluic acid ≥98%
2-Fluoro-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 315-31-1 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00042504
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042504
Número CAS: 315-31-1