Print…
Erucic acid 85,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Z)-Docos-13-enoic acid
D0965-25G D0965-400G D0965-100G
TCIAD0965-25GEA 18 EUR
TCIAD0965-25G TCIAD0965-400G TCIAD0965-100G
Erucic acid 85,0 GC_ASSAY_METHOD
Erucic acid
Fórmula: C₂₂H₄₂O₂
Peso Molecular: 338.58 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063188
Número CAS: 112-86-7
EINECS: 204-011-3
Merck Index: 14,03674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63706fb64340fd7d2aa398a2dd5aee96b4fd16a4&vid=63706fb64340fd7d2aa398a2dd5aee96b4fd16a4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %