Print…
Erucic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (Z)-Docos-13-enoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E3385-1G E3385-5G
SIALE3385-1GEA 314 EUR
SIALE3385-1G SIALE3385-5G
Erucic acid, Sigma-Aldrich®
Erucic acid
Fórmula: C₂₂H₄₂O₂
Peso Molecular: 338.58 g/mol
Número MDL : MFCD00063188
Número CAS: 112-86-7
EINECS: 204-011-3