Print…
Erucic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
90175-100 90175-250 90175-50 90175-500
CAYM90175-100EA 33.4 EUR
CAYM90175-100 CAYM90175-250 CAYM90175-50 CAYM90175-500
Erucic acid
Erucic acid
Fórmula: C₂₂H₄₂O₂
Número MDL : MFCD00063188
Número CAS: 112-86-7
EINECS: 204-011-3